Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, TRC
Code produit 30319822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319822 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61294510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 16691-43-3
Formule moléculaire C2H4N4S
Quantité 10 g
Synonyme 3-Imino-5-thiourazole, 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule InChI InChI=1S/C2H4N4S/c3-1-4-2(7)6-5-1/h(H4,3,4,5,6,7)
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Nom IUPAC 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
Poids de la formule 116.0157