Learn More
3-Amino-5-méthyl-1 H-pyrazole 97, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414753 5 g 5g
11424753 25 g 25g
11339519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11642.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31230-17-8 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole was employed as beta-sheet template to investigate its interaction with ferrocenoyl-dipeptides. It is also used in the synthesis of 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-ones. It can react with 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one to get N-(2-Methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-amino-5-méthyl-1H-pyrazole a été utilisé comme modèle de fiche bêta pour étudier son interaction avec les ferrocénoyl-dipeptides. Il est également utilisé dans la synthèse des 4-aryl-3,7,7-triméthyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinoléine-5-ones. Il peut réagir avec le 4-éthoxyméthylène-2-phényl-4H-oxazol-5-one pour obtenir du N-(2-méthyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-yl)-benzamide.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à -20°C. Stocker sous gaz inerte sec à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31230-17-8
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.121
Numéro MDL MFCD00075180
Clé InChI FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
CID PubChem 93146
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Point de fusion 42°C to 47°C
Point d’ébullition 212°C to 213°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1904
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Dichloromethane and Methanol.
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%