Learn More
3-Amino-5-methylisoxazole, TRC
Code produit 30012312
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012312 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6169202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazol-3-amine
CAS 1072-67-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H6 N2 O
Quantité 2.5 g
Synonyme 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Imp. C (EP)
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMILES Cc1onc(N)c1
Nom IUPAC 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 98.1
Poids de la formule 98.048
Pourcentage de pureté >95%