Learn More
3-Amino-5-méthylpyrazole, 97%
Code produit 10206843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10206843 5 g Flacon en verre 5g
10754373 25 g Flacon en verre 25g
10582062 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10206843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368030050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS : 31230-17-8 | C₄H₇N₃| 97,12 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31230-17-8
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Numéro MDL MFCD00075180
Clé InChI FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
CID PubChem 93146
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-methylpyrazole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41.0°C to 43.0°C
Couleur Orange à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Amino-5-methylpyrazole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement