Learn More
3-amino-5-méthylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417525 1 g 1g
11416400 5 g 5g
11426400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15417525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20991.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 72760-85-1 | Molecular Formula: C5H6N4S | Molecular Weight: 154.191 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72760-85-1
Formule moléculaire C5H6N4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.191
Numéro MDL MFCD00052745
Clé InChI IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
CID PubChem 736200
Nom IUPAC 5-amino-3-méthylsulfanyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
SMILES CSC1=NNC(=C1C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement