Learn More
Acide 3-amino-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464154 5 g 5g
11454154 1 g 1g
11474154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12508.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-84-8 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-84-8
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.135
Numéro MDL MFCD00017025
Clé InChI ZNVHAQRPXAQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-nitrobenzoic acid, 3-amino-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoicacid, 5-amino-3-nitrobenzoic acid, acmc-20ana2, 3-nitro-5-aminobenzoic acid, 5-nitro-3-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoic acid 1g
CID PubChem 239342
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 214°C to 218°C
Quantité 5 g
Beilstein 1457935
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 98%