Learn More
3-Amino-5-phényle-1,2,4-thiadiazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole |
| Point de fusion | 136°C to 137°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 177.23 |
| Pourcentage de pureté | 96% |