Learn More
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490613 25 g 25g
11470613 1 g 1g
11480613 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12701.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1572-10-7 | C9H9N3 | 159.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1572-10-7
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.192
Numéro MDL MFCD00191749
Clé InChI PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
CID PubChem 136655
Nom IUPAC 5-phényl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 25 g
Beilstein 4947
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%