Learn More
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophène-2-carboxamide, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 198.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |