Learn More
3-Amino-5-tert-butylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498947 25 g 25g
11488947 5 g -
11408957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20567.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55809-36-4 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55809-36-4
Formule moléculaire C7H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 140.186
Numéro MDL MFCD00055620
Clé InChI GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-tert-butylisoxazole, 5-tert-butylisoxazol-3-amine, 3-amino-5-t-butylisoxazole, 5-tert-butyl isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tertbutylisoxazole, 5-tert-butyl-isoxazol-3-ylamine, 3-amino-5-tert-butyl isoxazole, 5-tert-butyl isoxazole-3-ylamine
CID PubChem 171473
Nom IUPAC 5-tert-butyle-1,2-oxazole-3-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=NO1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Point de fusion 110°C to 113°C
Quantité 25 g
Beilstein 1100990
Poids de la formule 140.19
Pourcentage de pureté 97%