Learn More
Acide 3-amino-5-(trifluorométhyle)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11356549 1 g 1g
11366549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26169.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 328-68-7 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-68-7
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD00236641
Clé InChI WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl, pubchem1359, acmc-209xwk, ksc495q1r, 3-amino-5-carboxybenzotrifluoride, buttpark 25\01-23, 3-carboxy-5-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 609556
Nom IUPAC Acide3-amino-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 142°C to 146°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 97%