Learn More
3-Amino-6-bromo-1H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437007 10 g 10g
15427007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34095.09
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 404827-77-6 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404827-77-6
Formule moléculaire C7H6BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 212.05
Numéro MDL MFCD05665872
Clé InChI WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2786631
Nom IUPAC 6-bromo-1H-indazol-3-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Point de fusion 227°C to 230°C
Quantité 10 g
Synonyme 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 97%