Learn More
Acide 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15595966 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595966 5 g 5g
15585966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15595966 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457420050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 486424-37-7
Formule moléculaire C5H4BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Clé InChI MTNAQEKMSVDTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid, 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, pubchem22388, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylicacid, acmc-1bna1, ksc235o0r, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, 3-azanyl-6-bromanyl-pyrazine-2-carboxylic acid
CID PubChem 18521600
Nom IUPAC acide 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylique
SMILES C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.01
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement