Learn More
3-Amino-6-chloropyridazine, TRC
Code produit 30317127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6035111G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-6-chloropyridazine
CAS 5469-69-2
Formule moléculaire C4 H4 Cl N3
Quantité 1 g
Synonyme Risdiplam Impurity 7
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1ccc(Cl)nn1
Nom IUPAC 6-chloropyridazin-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 129.55
Poids de la formule 129.0094