Learn More
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31004198
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31004198 5 g
30998796 25 g
30999725 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31004198 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1212365g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride
CAS 4569-86-2
Formule moléculaire C22H23ClN4
Numéro MDL MFCD00013433
Quantité 5 g
SMILES CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(N)=C4)N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 378.90
Pourcentage de pureté 98%