Learn More
3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, 40%, BLD Pharm™
Code produit 30999687
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30999687 5 g
30992575 1 g
30995624 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30999687 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1149985g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
CAS 531-57-7
Formule moléculaire C13H12ClN3S
Numéro MDL MFCD00067677
Quantité 5 g
SMILES [Cl-].CNC1=CC2=C(C=C1)N=C1C=CC(N)=CC1=[S+]2
Poids moléculaire (g/mol) 277.77
Pourcentage de pureté 40%