Learn More
3-Amino-9-éthylcarbazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379769 25 g 25g
11389769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22529.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    70.65€ / 25g
    Économisez 7.65€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
Peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-32-1
Formule moléculaire C14H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00004964
Clé InChI OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
CID PubChem 8588
Nom IUPAC 9-éthylcarbazol-3-amine
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-9-ethylcarbazole
Point de fusion 98°C to 100°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-9-ethylcarbazole