Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Code produit 30322904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611725100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 28036-33-1
Formule moléculaire C7H7N3
Quantité 100 mg
Synonyme Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Formule InChI InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
SMILES Nc1cnc2ccccn12
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Poids de la formule 133.064