Learn More
(±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid, TRC
Code produit 30179799
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179799 2 mg 2mg
30180430 10 mg 10mg
30180097 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6030442MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219803-65-2
Formule moléculaire C4 D3 H6 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Synonyme 3-Amino-2-methylpropanoic-2,3,3-d3 acid, 3-Amino-2-methylpropanoic acid-d3, 3-Amino-2-methylpropanoic acid 2,3,3-D3, 3-Amino-2-methylpropionic acid-d3, β-Aminoisobutyric acid-d3, 2-Methyl-β-alanine-2,3,3-d3
Nom IUPAC 3-amino-2,3,3-trideuterio-2-methylpropanoic acid
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-3-Amino-iso-butyric-2,3,3-d3 Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i2D2,3D
Poids de la formule 106.0822
Pourcentage de pureté >95%