Learn More
3-Amino-N,N-diméthyl-4-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10459281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10459281 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10459281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326220050
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-N, N-dimethyl-4-nitroaniline
Note relative au nom 97%
CAS 2069-71-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 134°C to 139°C
Couleur Brun-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H11N3O2
Numéro MDL MFCD01320677
Quantité 5 g
Beilstein 13, IV, 97
Synonyme 3-amino-n,n-dimethyl-4-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine, 3-amino n,n-dimethyl 4-nitro aniline, 5-dimethylamino-2-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitro-benzene-1,3-diamine, n1,n1-dimethyl-4-nitro-m-phenylendiamin, 1,3-benzenediamine,n1,n1-dimethyl-4-nitro, 3-amino-4-nitro-n,n-dimethylaniline, 3-amino-4-nitrodimethylaminobenzene, 3-amino-4-nitrophenyl dimethylamine
Clé InChI WJTOMXLUNDWLCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 1-N,1 -N-diméthyl-4 -nitrobenzène-1,3 -diamine
Poids moléculaire (g/mol) 181.20
CID PubChem 2733451
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement