Learn More
2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10473775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10473775 100 g Flacon en verre 100g
10502761 5 g Flacon en verre 5g
10104080 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10473775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160771000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 99-03-6
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007796
Clé InChI CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
CID PubChem 7417
Nom IUPAC 1-(3-aminophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3';-Aminoacetophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4COCH3
Quantité 100 g
Beilstein 14, 45
Merck Index 14, 413
Poids de la formule 135.17