Learn More
2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3';-Aminoacetophenone |
| Note relative au nom | 97% |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | H2NC6H4COCH3 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 14, 45 |
| Merck Index | 14, 413 |
| Afficher plus |