Learn More
3’-aminoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484144 250 g 250g
11474144 50 g -
11464144 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12503.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-03-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-03-6
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007796
Clé InChI CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
CID PubChem 7417
Nom IUPAC 1-(3-aminophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Aminoacetophenone
Point de fusion 94°C to 98°C
Point d’ébullition 289°C to 291°C
Quantité 250 g
Beilstein 386009
Merck Index 14,413
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%