Learn More
3'-Aminoacétophénone, TRC
Code produit 30314966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA58006525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Aminoacetophenone
CAS 99-03-6
Formule moléculaire C8H9NO
Quantité 25 g
Synonyme 1-(3-Aminophenyl)ethan-1-one, 1-(3-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-aminobenzene, 3-Acetylaniline, 3-Acetylphenylamine, 3-Methylcarbonylaniline, 3'-Aminoacetophenone, NSC 7637, m-Acetylaniline, m-Aminoacetophenone, m-Aminoacetylbenzene, β-Aminoacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(N)c1
Nom IUPAC 1-(3-aminophényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Poids de la formule 135.0684