Learn More
3-chlorhydrate dʼaminoazétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15485588 250 mg 250mg
15495588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59318.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 102065-89-4 | C3H8N2 | 72.111 g/mol
3-Aminoazetidine dihydrochloride, is used as active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate d’3amino-azétidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102065-89-4
Formule moléculaire C3H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 72.111
Numéro MDL MFCD09910173
Clé InChI FDPKMJDUXJFKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoazetidine, 3-azetidinamine, acmc-209y1n, 3-aminoazetidine dihy drochloric
CID PubChem 1516506
Nom IUPAC azetidin-3-amine
SMILES C1C(CN1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminoazetidine dihydrochloride
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 145.03
Pourcentage de pureté 95%