Learn More
3-aminobenzène-1-sulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10784013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784013 1 g Flacon en verre ambré 1g
10123424 25 g Flacon en verre ambré 25g
10160652 50 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10784013 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01949DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 98-18-0
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Clé InChI JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
CID PubChem 7377
Nom IUPAC 3-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzene-1-sulfonamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NH2C6H4SO2NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 97%