Learn More
Acide 3-aminobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409687 1 g 1g
15419687 5 g 5g
15429687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15409687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52909.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-aminobenzèneboronique est utilisé comme un intermédiaire de la synthèse chimique organique. Il s’agit d’un acide boronique pouvant servir à la recherche biochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30418-59-8
Formule moléculaire C6H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.945
Numéro MDL MFCD00007755
Clé InChI JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
CID PubChem 92269
Nom IUPAC Acide (3-aminophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzeneboronic acid
Point de fusion 138°C to 143°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly miscible).
Poids de la formule 136.95
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminobenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (m-Aminophenyl)metaboric acid