Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-aminobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439357 1 g 1g
15449357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52595.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Le chlorhydrate d’acide aminobenzénébrique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85006-23-1
Formule moléculaire C6H9BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.40
Numéro MDL MFCD00191748
Clé InChI QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
CID PubChem 2763241
Nom IUPAC (3-aminophenyl)boronic acid hydrochloride
SMILES Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.41
Pourcentage de pureté 98%