Learn More
3-ester pinacol de lʼacide aminobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452050 5 g 5g
11442050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28448.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210907-84-9
Formule moléculaire C12H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Numéro MDL MFCD03453668
Clé InChI YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
CID PubChem 2734655
Nom IUPAC 3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 87°C to 93°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 97%