Learn More
3-Aminobenzènesulfonamide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474907 25 g 25g
11464907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21857.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-18-0 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-18-0
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00035781
Clé InChI JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
CID PubChem 7377
Nom IUPAC 3-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzenesulfonamide
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté ≥97%