Learn More
Acide 3-aminobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11365269 100 g 100g
11375269 500 g -
11355269 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19540.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
It finds its application as crystalline Intermediate for azo dyes, pharmaceuticals, and X-ray contrast media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé sous forme cristalline intermédiaire pour les colorants azoïques, les produits pharmaceutiques et les milieux de contraste aux rayons X.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 5,9 g/l. La solubilité dans le méthanol chaud est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-05-8
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00007795
Clé InChI XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
CID PubChem 7419
ChEBI CHEBI:42682
Nom IUPAC Acide 3-aminobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzoic acid
Point de fusion 172°C to 179°C
Densité 1.51
Point d’éclair 150°C (302°F)
Quantité 100 g
Beilstein 471603
Merck Index 14,421
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 5.9g/L. Solubility in hot methanol is almost transparent.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%