Learn More
Acide 3-aminobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10636742 25 g 25g
10744281 100 g -
10572551 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636742 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.75€
    22.65€ / 25g
    Économisez 4.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-05-8
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007795
Clé InChI XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
CID PubChem 7419
ChEBI CHEBI:42682
Nom IUPAC Acide 3-aminobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzoic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >172°C
Couleur Beige-brun à brun-blanc
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 383
Merck Index 15, 416
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.9g/L (15°C). Other solubilities: 3g/100g in ethanol (25°C),slightly soluble in ether
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre