Learn More
Acide 3-aminobenzoïque, TRC
Code produit 30136444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136444 100 g 100g
30011794 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA591490100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-05-8
Formule moléculaire C7 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Synonyme 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Benzoic acid, 3-amino- (9CI, ACI), 3-Aminobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-amino- (8CI), 3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, Aniline-3-carboxylic acid, m-Aminobenzoic acid, m-Anthranilic acid, m-Carboxyaniline, m-Carboxyphenylamine, MeSH ID: D062368, NSC 15012
Nom IUPAC Acide 3-aminobenzoïque
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzoic acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Poids de la formule 137.0477