Learn More
3-aminobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725361 5 mL Flacon en verre 5mL
10667242 100 mL Flacon en verre 100mL
10090540 500 mL Flacon en verre 500mL
10035923 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10725361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103190050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-16-8
Formule moléculaire C7H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.13
Numéro MDL MFCD00007797
Clé InChI VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 7375
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzotrifluoride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98
Point de fusion 5.0°C to 6.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.3030g/mL
Point d’ébullition 187.0°C to 193.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4790 to 1.4810
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 870
Gravité spécifique 1.303
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and diethyl ether
Poids de la formule 161.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.