Learn More
3-Alcool aminobenzyle, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392067 5 g 5g
11302077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07847.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
3-Aminobenzyl alcohol, is used as a reagent in the synthesis of quinone analogs as dynamin GTPase inhibitors. Also used as a reagent in the synthesis of pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazines as novel hedgehog signaling pathway inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 3-aminobenzyle est utilisé comme réactif dans la synthèse d’analogues de quinone sous forme d’inhibiteurs de la GTPase dynamine. Également utilisé comme réactif dans la synthèse de pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazines en tant que nouveaux inhibiteurs de la voie de signalisation de Hedgehog.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1877-77-6
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00007817
Clé InChI OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
CID PubChem 80293
Nom IUPAC (3-aminophényl)méthanol
SMILES NC1=CC=CC(CO)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzyl alcohol
Point de fusion 91°C to 95°C
Quantité 5 g
Beilstein 2205844
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté ≥98%