Learn More
3-Aminobiphényl-d9, TRC
Code produit 30322745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322745 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6017752.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobiphenyl-d9
CAS 1020718-93-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H9 H2 N
Quantité 2.5 mg
Synonyme [1,1'-Biphenyl-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-d9]-3-amine, 3-Biphenylamine (ring-D9), (1,1'-Biphenyl-3-yl)amine (ring-D9), 3-Amino-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-nonadeuterio-1,1'-biphenyl, 3-Aminobiphenyl (ring-D9), 3-Phenylaniline (ring-D9), m-Aminobiphenyl (ring-D9), m-Phenylaniline (ring-D9)
Formule InChI InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c(N)c2[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(2,3,4,5,6-pentadénophényl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
Poids de la formule 178.1456
Pourcentage de pureté >95