Learn More
3-Aminobiphényl-d9, TRC
Code produit 30321545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321545 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60177525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 3-Aminobiphenyl-d9
CAS 1020718-93-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H9 H2 N
Quantité 25 mg
Synonyme [1,1'-Biphenyl-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-d9]-3-amine, 3-Biphenylamine (ring-D9), (1,1'-Biphenyl-3-yl)amine (ring-D9), 3-Amino-2,2',3',4,4',5,5',6,6'-nonadeuterio-1,1'-biphenyl, 3-Aminobiphenyl (ring-D9), 3-Phenylaniline (ring-D9), m-Aminobiphenyl (ring-D9), m-Phenylaniline (ring-D9)
Formule InChI InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c(N)c2[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(2,3,4,5,6-pentadénophényl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
Poids de la formule 178.1456
Pourcentage de pureté >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.