Learn More
3-Aminobiphényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminobiphenyl |
| CAS | 2243-47-2 |
| Formule moléculaire | C12 H11 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Biphenylamine (7CI,8CI), (1,1'-Biphenyl-3-yl)amine, 3-Amino-1,1'-biphenyl, 3-Aminobiphenyl, 3-Phenylaniline, m-Aminobiphenyl, m-Phenylaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,13H2 |
| SMILES | Nc1cccc(c1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 3-phénylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.22 |
| Poids de la formule | 169.0891 |