Learn More
3-Aminobutan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 2867-59-6 |
| Formule moléculaire | C4H11NO |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)CCO |
| Nom IUPAC | 3-aminobutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 89.14 |
| Poids de la formule | 89.08 |