Learn More
3-aminocoumarine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Conditionnement:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499830 2 g 2g
11368905 100 mg 100mg
11358905 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14031.04
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1635-31-0 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1635-31-0
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00016965
Clé InChI QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
CID PubChem 74217
Nom IUPAC 3-aminochromen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminocoumarin
Point de fusion 135°C to 137°C
Quantité 2 g
Beilstein 128033
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%