Learn More
3-aminocrotononitrile, 96 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626932 500 g Flacon en plastique 500g
10606742 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10626932 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152455000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-61-2
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00008071,MFCD00008071
Clé InChI DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
CID PubChem 5325263
Nom IUPAC (Z)-3-aminobut-2-énenitrile
SMILES C\C(N)=C/C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminocrotononitrile
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(NH2)=CHCN
Quantité 500 g
Beilstein 03, 660
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Paillettes