Learn More
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424948 1 g 1g
15434948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58726.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 28036-33-1 | Molecular Formula: C7H7N3 | Molecular Weight: 133.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la production de pyrolizates mutagènes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. (4,9 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28036-33-1
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD06660421
Clé InChI RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine
CID PubChem 432221
Nom IUPAC Imidazo[1,2-a]pyridine-3-amine
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 114°C to 126°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly Soluble in water. (4.9g/L) (25°C)
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%