Learn More
3-Acide aminisonicotinique, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10223572
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10223572 1 g Flacon en verre ambré 1g
10061884 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10223572 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00054DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7579-20-6
Formule moléculaire C6H5N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 137.12
Numéro MDL MFCD00137840
Clé InChI FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
CID PubChem 459531
Nom IUPAC Acide 3-aminopyridine-4-carboxylique
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminoisonicotinic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 95%