Learn More
3-aminooxazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10748045 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10748045 5 mL Flacon en verre 5mL
10386314 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748045 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133530050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1750-42-1 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1750-42-1
Formule moléculaire C3H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00038814
Clé InChI RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoisoxazole, isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 3-amino isoxazole, isoxazolamine, 3-amineisoxazole, aminoisoxazole, 3-aminoisoxazol, 3-amino-1,2-oxazole, amino-isoxazole
CID PubChem 1810216
Nom IUPAC 1,2-oxazol-3-amine
SMILES C1=CON=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminoisoxazole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.3800g/mL
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.38
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminoisoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.