Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-(aminométhyl)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15431819 1 g 1g
15441819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64546.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
It is used as pharmaceutical intermediate. Derivatives of benzylamine and benzamidine were found to be competitive inhibitors of the proteolytic enzymes trypsin, plasmin, and thrombin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. On a trouvé que les dérivés de la benzylamine et de la benzamidine sont des inhibiteurs compétitifs des enzymes protéolytiques trypsine, plasmine et thrombine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876-03-9
Formule moléculaire C8H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.623
Numéro MDL MFCD03791117
Clé InChI SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hcl, 3-aminomethyl-benzoic acid hydrochloride, acmc-209tzp, 3-aminomethyl benzoic acid hcl, 3-carboxybenzylamine hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid hcl salt, 3-aminomethyl benzoic acid, chloride, 3-aminomethyl benzoicacid hydrochloride
CID PubChem 16218772
Nom IUPAC Acide3-(aminométhyl)benzoïque ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Point de fusion 242°C to 244°C
Quantité 1 g
Beilstein 3697656
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 187.62
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide