Learn More
3-(Aminométhyl)pyridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450028
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450028 25 g 25g
11460028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23634.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3731-52-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme rubéfiant.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3731-52-0
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00006412
Clé InChI HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
CID PubChem 31018
Nom IUPAC pyridine-3-ylméthanamine
SMILES C1=CC(=CN=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Aminomethyl)pyridine
Point de fusion -21°C
Densité 1.062
pH 11 to 12
Point d’ébullition 226°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.551
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 108056
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Aminomethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanamine