Learn More
3-(Aminométhyl)pyridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460028
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460028 100 g 100g
11450028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23634.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3731-52-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme rubéfiant.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3731-52-0
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00006412
Clé InChI HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
CID PubChem 31018
Nom IUPAC pyridine-3-ylméthanamine
SMILES C1=CC(=CN=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Aminomethyl)pyridine
Point de fusion -21°C
Densité 1.062
pH 11 to 12
Point d’ébullition 226°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.551
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 108056
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99%