Learn More
Acide 3-aminométhylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminomethylbenzoic Acid |
| CAS | 2393-20-6 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-(Aminomethyl)benzoic Acid, α-Amino-m-toluic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCc1cccc(c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-(aminométhyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.163 |
| Poids de la formule | 151.063 |