Learn More
3-aminométhyltétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10705462 5 g Flacon en verre 5g
10451050 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433000050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 165253-31-6 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165253-31-6
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD08234925
Clé InChI CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran-3-yl methanamine, tetrahydro-3-furanmethanamine, tetrahydrofuran-3-ylmethylamine, 3-furanmethanamine, tetrahydro, 1-tetrahydrofuran-3-ylmethanamine, c-tetrahydro-furan-3-yl-methylamine, 3-aminomethyl oxolane, 3-aminomethyl tetrahydrofuran, tetrahydrofur-3-yl methylamine, c-tetrahydrofuran-3-yl methylamine
CID PubChem 10898660
Nom IUPAC oxolane-3-ylméthanamine
SMILES C1COCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminomethyltetrahydrofuran
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 65.0°C (15.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminomethyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.