Learn More
3-Aminonaphthalen-2-ol, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminonaphthalen-2-ol |
| CAS | 5417-63-0 |
| Formule moléculaire | C10H9NO |
| Numéro MDL | MFCD00004113 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | NC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |